VWR®, Box Top Parafilm® Dispenser
Fournisseur: VWR
VWR®
631-1280EA 47.9 EUR InStock
631-1280
VWR®, Box Top Parafilm® Dispenser
Distributeurs de film d'étanchéité
Easy application with no mess.
  • Accommodates two 50 mm (2"), or one 100 mm (4") Parafilm® M rolls
  • Made from ABS plastic, making the unit easy to clean
Easy application involves simply placing the dispenser on top of the Parafilm® M box and pulling the sealing film through. There is no need to remove rolls from the packaging. A built-in safety blade slides and cuts with no danger to fingertips, eliminating the need for scissors.
Informations de commande: Supplied with two safety blades, Additional replacement blades are available separately for purchase.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité