Triéthylamine ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
85908.180EA 38.6 EUR InStock
85908.180 85908.260 85908.290 85908.320 85908.460
Triéthylamine ≥99%, GPR RECTAPUR®
Triéthylamine
Formule: (C₂H₅)₃N
Point d'ébullition: 90 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009051
Numéro CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
ONU: 1296
ADR: 3 (8),
Merck Index: 13,09740
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay ≥ 99%
IR Spectrum Passes test
Refractive index (20°C) 1,399 - 1,401
Water ≤ 0,2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité