2,6-Dichloro-4-(chloroimino)cyclohexa-2,5-diénone ≥98%, AnalaR NORMAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
88253.120EA 78.3 EUR InStock
88253.120
2,6-Dichloro-4-(chloroimino)cyclohexa-2,5-diénone ≥98%, AnalaR NORMAPUR®
2,6-Dichloro-4-(chloroimino)cyclohexa-2,5-diénone
Formule: C₆H₂Cl₃NO
Numéro MDL: MFCD00001611
Numéro CAS: 101-38-2
ONU: 3224
ADR: 4.1,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay ≥ 98 %
Appearance: Brownish-yellow crystalline powder Passes test
Melting point 65 - 68 °C
Spec.absorptivity (312 nm; 0.001%; ethanol) ≥ 800
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité