Kit illustra™ bacteria genomicPrep Mini Spin
Fournisseur: Cytiva
28-9042-59 28-9042-58 28-9042-57
28-9042-59EA 1151 EUR InStock
28-9042-59 28-9042-58 28-9042-57
Kit illustra™ bacteria genomicPrep Mini Spin
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit illustra™ bacteria genomicPrep Mini Spin est conçu pour l'extraction et la purification rapides d'un ADN génomique de grande qualité à partir de bactéries Gram positives et Gram négatives. Le kit peut être utilisé pour isoler l'ADN génomique à partir de différentes souches bactériennes, comme DH5a, TOP10, JM109, Bacillus subtilis, etc. Le kit illustra™ bacteria genomicPrep Mini Spin produit un ADN génomique très pur et intact avec des valeurs OD260/280 de l'ordre de 1,75 à 1,85.
  • Temps d'extraction de l'ADN total inférieur à 1 heure avec un temps de lyse réduit
  • Peut être utilisé pour purifier de 4 à 8 μg d'ADN génomique à partir de 2×10⁹ cellules bactériennes avec des volumes de départ compris entre 1×10⁹ et 4×10⁹ cellules bactériennes
  • Les colonnes de centrifugation, préconditionnées avec une membrane de silice, fournissent une reproductibilité et une homogénéité excellentes
  • Validé dans différentes applications en aval, dont la RT-PCR, la PCR longue et la restriction de la digestion
  • Bouchons à code couleur faciles d'emploi
Différents volumes d'élution peuvent être utilisés pour isoler l'ADN génomique à des concentrations adaptées à la plupart des applications en aval dont la restriction de la digestion enzymatique, la RT-PCR et la PCR longue. La méthode utilise une solution de lyse conjointement à la protéinase K pour libérer doucement l'ADN génomique dans une solution à partir de cellules bactériennes. L'ADN est déprotéinisé dans la solution d'extraction et l'ADN génomique est alors lié sur une colonne de silice en présence de solution chaotropique. Les contaminants sont éliminés lors des étapes de lavage et l'ADN purifié est élué avec de la solution TE préchauffée.
Information de livraison: Le kit contient des colonnes de centrifugation illustra™ bacteria genomicPrep Mini préconditionnées avec une membrane de silice, de la poudre de protéinase K lyophilisée, des solutions de lyse, des tampons de lavage et d'élution, des microtubes de collecte à centrifuger de 2 ml et un carnet complet avec une carte de protocole de référence rapide détachable.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité