L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Hook2Loop Bungee tool tether, DBI-SALA®, 3M™
Fournisseur: 3M
1500047 1500048
MMMA1500047EA 24.3 EUR InStock
MMMA1500047 CPSD1500048
Hook2Loop Bungee tool tether, DBI-SALA®, 3M™
Protections anti-chutes Câbles de sécurité
Bungee tool tether with self-locking carabiner.
  • Adjusts to virtually any wrist size with hook and loop system
  • Replaceable steel cable retractor fits into a sewn-in pocket and allows tools to easily be tied off using an attached thumb-operated trigger
  • Elastic band helps ensure a comfortable fit
  • Attached trigger can be used to quickly work with many hand tools
This is a very versatile extension that can be used with virtually any tool, such as spud wrenches, scaffold wrenches, adjustable wrenches, and more.
Designed for use in general industrial, oilMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité