VWR® C-WF, Caméra numérique
Fournisseur: VWR
VWR®
630-3271EA 420 EUR InStock
630-3271
VWR® C-WF, Caméra numérique
Caméras
Caméra Wi-Fi avec une bonne résolution (jusqu'à 5 MP), un capteur CMOS et une connexion Wi-Fi, recommandée pour les applications de base/générales dans l'enseignement et pour un usage domestique. Travaillez dans une classe numérique entièrement interactive, flexible et dynamique et optimisez l'efficacité des processus d'apprentissage.
  • Idéal pour les processus d'apprentissage interactifs, flexibles et dynamiques
  • Utilisation simple et intuitive avec un logiciel puissant
  • Connexion universelle à toute marque de microscope
  • Connexion directe à l'oculaire et au port trino
  • Images jusqu'à 5 MP
  • Interface Wi-Fi
  • Connexion Wi-Fi directe (aucun routeur n'est nécessaire)
  • Fonction de capture d'images et de vidéos lorsqu'elle est utilisée en mode Wi-Fi
  • Fidélité des couleurs fiable
  • Objectif de projection à monture C et bagues inclus
Prêt à être utilisé sur tout microscope avec connexion directe du tube oculaire, grâce à l'objectif de projection C-mount et aux anneaux inclus. Peut également être connecté à tous les tubes trinoculaires de différentes marques en utilisant l'objectif de projection C-mount inclus ou un adaptateur C-mount focalisable supplémentaire.
Informations de commande: Le logiciel téléchargeable et gratuit (Windows, Mac OS ou Linux) est toujours disponible pour permettre les dernières mises à jour.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité