Potassium hydroxyde 1 mol/L (1 N), AVS TITRINORM (max. 0,00005% Ca)
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Potasse caustique
31309.290EA 45.6 EUR InStock
31309.290
Potassium hydroxyde 1 mol/L (1 N), AVS TITRINORM (max. 0,00005% Ca)
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
MW: 56,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0,998 - 1,002 mol/l
Ca (Calcium) ≤ 0,00005 %
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité