Filtres à particules série D3000, Secure Click™
Fournisseur: 3M
D3125 D3135 D3138
111-2606EA 311 EUR InStock
111-2606 111-2607 MMMAD3138
Filtres à particules série D3000, Secure Click™
Respirators Masques réutilisables Filtres pour masques
3M™ Secure Click™ D3000 Series Particulate Filters feature a new dual flow design for easier breathing.
  • New dual flow filters allow for easier breathing
  • Protects against particulates with nuisance level organic vapour/acid gas relief
  • Protection against ozone up to 10× occupational exposure limit
  • Quick, simple connection; simply align connections and push until an audible click is heard
  • Use with 3M™ Secure Click™ Reusable Respirators 800 Series
  • Swept-back design allows an enhanced field of view and comfort
  • Use for protection in hazardous environments
Secure Click™ Particulate Filter P3 R D3138 with Nuisance Level Organic Vapour Relief helps provide respiratory protection against exposure to certain particles. It also offers nuisance level odour relief from organic vapours that are below the OEL. Nuisance level refers to concentrations below OEL.
Le filtre à particules Secure Click™ P3 R D3135 est homologué CE pour les environnements contenant certaines particules. C'est un filtre léger qui allie protection et confort.
Le filtre à particules Secure Click™ P2 R D3128 est homologué CE pour les environnements contenant certaines particules. Il peut également être utilisé pour le soulagement des vapeurs organiques de niveau nuisible et pour la protection de l'ozone jusqu'à 10 × OEL. C'est un filtre léger qui allie protection et confort.
Le filtre à particules Secure Click™ P2 R D3125 est homologué CE pour les environnements contenant certaines particules. C'est un filtre léger qui allie protection et confort.
These filters are commonly used for welding, brazing, torch cutting, metal pouring, and soldering. Inventory needs and training requirements of safety equipment are reduced because these filter works for many different applications. They are most commonly used in agriculture, construction, general manufacturing, pharmaceutical, and primary metal industries. These filters work with the 3M Secure Click™ Respirators 800 Series. The connection system works just like a seat belt. Simply align the connections and push until an audible click is heard. Used in pairs, the filters offer low breathing resistance and good balance when connected to the mask. They are designed to optimise the field of vision.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité