Filtres à particules série D7000, Secure Click™
Fournisseur: 3M
Secure Click™
111-2569EA 171 EUR InStock
111-2569 111-2567 111-2568
Filtres à particules série D7000, Secure Click™
Respirateurs Masques réutilisables Filtres pour masques
Les filtres à particules 3M™ Secure Click™ série D7000 sont conçus pour être utilisés avec les respirateurs Secure Click™ série 800, les filtres Secure Click™ série D8000 et le porte-filtre D701.
  • Les nouveaux filtres à double flux permettent une respiration plus facile
  • Protège contre les particules
  • Connexion rapide et simple ; alignez simplement les connexions et poussez jusqu'à ce qu'un clic audible se fasse entendre
  • À utiliser avec les respirateurs réutilisables 3M™ Secure Click™ série 800
  • La conception balayée vers l'arrière permet un champ de vision et un confort améliorés
  • Utilisation pour la protection dans des environnements dangereux
Les filtres à particules Secure Click™ de la série D7000 sont légers, alliant protection et confort. Ils sont homologués CE pour les environnements contenant certaines particules solides et liquides.
Utilisés par paire, ces filtres offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre lorsqu'ils sont connectés au masque et sont conçus pour optimiser le champ de vision. À utiliser avec les filtres à gaz et à vapeur 3M™ Secure-Click™ qui peuvent être mis en place rapidement et facilement. Ils peuvent également être utilisés avec les respirateurs réutilisables 3M™ Secure Click™.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité