Examination gloves, nitrile, Gen-X®, smart glove
Fournisseur: SMART GLOVE
PS047B-L PS047B-M PS047B-XL PS047B-XS
112-6133EA 0 EUR InStock
112-6133 112-6134 112-6136 112-6137
Examination gloves, nitrile, Gen-X®, smart glove
Gants
These non sterile examination-grade gloves are made of nitrile.
  • Ambidextrous
  • Fully palm textured to provide a secure grip
  • Extra-soft and comfortable
  • Powder-free
  • Beaded cuffs allow easy donning
  • 100% latex-free to eliminate adverse reactions associated with natural rubber latex proteins
Ideal for use in industrial and laboratory applications.
Certifications: EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN374-5, EN 16523-1; Cat. III; AQL 1,5
Conditionnement: 100 gloves per box.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité