Circulateurs chauffants, MAGIO™ Séries MS et MX
Fournisseur: JULABO GmbH
9032504 9033506 9033512 9033526
461-1423EA 4790 EUR InStock
461-1423 461-1424 461-1425 461-1426
Circulateurs chauffants, MAGIO™ Séries MS et MX
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Bains avec circulateurs intégrés
Les circulateurs chauffants de la série MAGIO™ fonctionnent avec une plage de température de travail de 20 à +300 °C et capacité de chauffage allant jusqu'à 3 kW. Grâce à leur puissante pompe de pression/aspiration, les appareils MAGIO™ sont idéaux pour les applications à température externe. Grâce à une gamme étendue d'accessoires et à une excellente dynamique, les circulateurs MAGIO™ peuvent être adaptés de manière modulaire et individuelle aux applications.
  • Le programmateur intégré permet de réaliser des profils de température/durée
  • Les pièces en acier inoxydable en contact avec le liquide font que les unités sont idéales pour les applications externes exigeantes.
  • Arrêt automatique en cas de température élevée ou de faible niveau de liquide pour éviter tout dommage potentiel.
  • Affichage lumineux et facile à lire
  • Les cuves de bain sont dotées d'une isolation thermique de haute qualité pour économiser l'énergie et d'un robinet de vidange intégré.
  • Pompe de pression/aspiration puissante et réglable en continu
L'écran tactile TFT moderne à haute résolution dispose d'une interface utilisateur multilingue et affiche toutes les informations importantes en un coup d'œil. Trois grands écrans principaux prédéfinis affichent clairement les données et les graphiques avec différentes applications prioritaires. Toutes les fonctions d'affichage sont faciles à utiliser du bout des doigts.
Des interfaces modernes facilitent la commande à distance et permettent une gestion pratique des données, ainsi qu'une intégration dans les structures de fabrication. Tous les appareils MAGIO™ disposent d'une connexion PT100 intégrée, d'une interface USB, d'une interface RS232 et d'une interface Ethernet. Des interfaces analogiques sont disponibles en tant qu'accessoires optionnels.
Débit max./pression max. :
31 L/min, 0,92 bar (pression), 0,4 bar (aspiration)
Certifications: Classification III according to DIN 12876-1
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité