Diméthylsulfoxyde ≥99.5% (par GC), HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
85922.290EA 129 EUR InStock
85922.290 85922.320
Diméthylsulfoxyde ≥99.5% (par GC), HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Diméthylsulfoxyde
Formule: (CH₃)₂SO
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18.5 °C
Densité: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
ATTEINDRE: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) min. 99,5  %
Water (KF) max. 0,05 %
Acidity max. 0,0005 meq/g
Residue on Evaporation max. 0,001 %
UV - transmition (1 cm, water):
280 nm min. 60  %
300 nm min. 75  %
320 nm min. 90  %
330 nm min. 95  %
360 nm min. 98  %
Fluorescence (as quinine):
365 nm max. 2 ppb
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité