L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Balances semi-micro, SM Classic : Affichage LCD
Fournisseur: VWR Collection
611-3537EA 2350 EUR InStock
611-3537 611-3539 611-3542 611-3534 611-3549 611-3547 611-5614
VWR®, Balances semi-micro, SM Classic : Affichage LCD
Balances
Ces balances semi-micro ont une résolution de 0,01 mg et sont équipées d'une nouvelle cellule électromagnétique hautement intégrée. Tous les modèles disposent d'un calibrage interne automatique et se caractérisent par leur haut niveau de précision et de répétabilité. Elles offrent un excellent rapport qualité/prix, grâce à des recherches et des études intensives et continues sur le fonctionnement de la pesée. Tous les modèles ont un plateau supérieur en acier inoxydable.
  • Capteur de pesée intégré pour une stabilité améliorée et un temps de réponse rapide
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité