Latex gloves, Vigor®
Fournisseur: SRI TRANG GLOVES
7026387 7026388
112-6138EA 24.9 EUR InStock
112-6138 112-6139
Latex gloves, Vigor®
Gants
These ambidextrous gloves are ideal for medical and lab applications, cleaning, and other tasks with low risks.
  • Non sterile
  • Powder-free
  • Textured fingertips for excellent grip
  • Rolled cuffs minimise the risk of tearing
  • Smooth and easy donning thanks to the inner polymer coating treatment
  • Level 2 – AQL 1,5
These high-quality latex gloves offer superior wearing comfort without leaving any residue. The glove exterior features an offline chlorination treatment.
Certifications: EN 455, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 374-5; Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité