Orthophosphate de tripotassium trihydraté ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
26937.290EA 267 EUR InStock
26937.290 26937.460
Orthophosphate de tripotassium trihydraté ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR®
Orthophosphate de tripotassium trihydraté
Formule: K₃O₄P·3H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151709
Numéro CAS: 22763-03-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay ≥ 98.0 %
Appearance White hygroscopic powder
Identification Passes test
di-Potassium hydrogen phosphate ≤ 2.0 %
Free alkali (as KOH) ≤ 1.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 20 ppm
Total N (Nitrogen) ≤ 10 ppm
Cl (Chloride) ≤ 30 ppm
As (Arsenic) ≤ 1 ppm
Fe (Iron) ≤ 10 ppm
Na (Sodium) ≤ 0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité