Nickel Test Strips, Dosatest
Fournisseur: Avantor
Dosatest
85697.601EA 16.05 EUR InStock
85697.601
Nickel Test Strips, Dosatest
Kits de tests environnementaux
Semi-quantitative test strips for the determination of nickel.
  • Ideal for rapid and easy analysis of nickel directly on-site
  • No maintenance or calibration is required
Colour change: White to bright red.
Information de livraison: Delivered as 100 test strips in a tube with instruction leaflet.
Attention: Strongly acid solutions (pH < 2) have to be buffered to a pH value of 2 to 6 using solid sodium acetate.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité