VWR®, Sulphite test strips, Dosatest
Fournisseur: Avantor
Dosatest
85699.601EA 32.1 EUR InStock
85699.601
VWR®, Sulphite test strips, Dosatest
Kits de tests environnementaux
Semi-quantitative test strips for the determination of sulphite.
  • Ideal for rapid and easy analysis of sulphite directly on-site
  • No maintenance or calibration is required
Colour change: White to salmon
Information de livraison: Delivered as 100 test strips in a tube with instruction leaflet.
Attention: Acid solutions such as white wine have to be buffered with solid sodium acetateas the the test paper does not react in acidic media.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité