VWR®, Zinc Test Strips, Dosatest
Fournisseur: Avantor
Dosatest
85700.601EA 48.2 EUR InStock
85700.601
VWR®, Zinc Test Strips, Dosatest
Kits de tests environnementaux
Semi-quantitative test strips for the determination of zinc.
  • Ideal for rapid and easy analysis of zinc directly on-site
  • No maintenance or calibration is required
Colour change: Orange to red
Information de livraison: Delivered as 100 test strips in a tube with reagents measuring vessel and instruction leaflet.
Attention: Strongly acid solutions (pH < 2) have to be buffered to a pH value of 2 to 6 using solid sodium acetate.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité