Glucose Test Strips, Dosatest
Fournisseur: Avantor
Dosatest
85714.601EA 32 EUR InStock
85714.601
Glucose Test Strips, Dosatest
Kits de tests environnementaux
Semi-quantitative test strips for the determination of glucose.
  • Ideal for rapid and easy analysis of glucose directly on-site
  • No maintenance or calibration is required
Colour change: Yellow to blue-green
Information de livraison: Delivered as 100 test strips in a tube with instruction leaflet.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité