Cérium (IV) sulfate solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Disulfate de cérium
35650.K2EA 75.4 EUR InStock
35650.K2
Cérium (IV) sulfate solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Cérium (IV) sulfate
Formule: Ce(SO₄)₂
MW: 332,24 g/mol
Densité: 1,05
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148852
Numéro CAS: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
ONU: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02002
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité