Stainless steel (Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%), toile métallique 100 mesh Ø 0.11 mm (0.0045 in) Type 316
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
46703.HBEA 101 EUR InStock
46703.HB
Stainless steel (Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%), toile métallique 100 mesh Ø 0.11 mm (0.0045 in) Type 316
Stainless steel
Wire Cloth
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité