Support de remplissage pour jerricans compacts de 10 L
Fournisseur: Bürkle
331-0380EA 399 EUR InStock
331-0380
Support de remplissage pour jerricans compacts de 10 L
Flacons Jerricans
Le support de remplissage permet de verser aisément des liquides et de doser efficacement à partir du jerrican compact Bürkle de 10 litres.
  • Acier inoxydable V2A (1.4301)
  • À utiliser avec les jerricans compacts Bürkle de 10 litres (PP, transparent ou HDPE, noir, antistatique)
Le support pivotant permet de guider le jerrican en toute fiabilité et de verser et transférer le liquide sans déployer de grands efforts.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité