L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® Adhesive Sealing Films for PCR and Storage
Fournisseur: VWR Collection
391-0622EA 75.3 EUR InStock
391-0622 391-0643
VWR® Adhesive Sealing Films for PCR and Storage
Scellés Microplaque Sceaux
Polyester seals feature a strong adhesive to minimize evaporation during PCR and storage applications.
  • Ideal for PCR & storage
  • Certified DNase- and RNase- free
  • Temperature range is –40 to +120 °C
  • Non-pierceable
  • Minimizes evaporation
Removes easily without leaving adhesive residue.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité