Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥99% (base substance sèche), HiPerSolv CHROMANORM® pour la chromatographie de paires d'ions
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium dodécylsulfateSodium laurylsulfate
85798.130EA 70.6 EUR InStock
85798.130
Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥99% (base substance sèche), HiPerSolv CHROMANORM® pour la chromatographie de paires d'ions
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) ≥ 99 %
Insoluble matter Passes test
IR Spectrum Passes test
pH (10 %) 6,0 - 7,5
Water ≤ 2 %
Transmittance (200 nm) (0.005 mol/l) ≥ 70 %
Transmittance (220 nm) (0.005 mol/l) ≥ 90 %
Transmittance (250 nm) (0.005 mol/l) ≥ 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité