VWR®LABWASH® Premium USB, Detergents and cleaning agents for ultrasonic baths
Fournisseur: VWR Chemicals
88287.290EA 3.65 EUR InStock
88287.290 88287.360 88287.440 88288.290 88288.360 88288.440
VWR®LABWASH® Premium USB, Detergents and cleaning agents for ultrasonic baths
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Une gamme de produits de nettoyage conçus pour une utilisation dans les bains à ultrasons.
VWR® LABWASH® Premium USB 13 est un produit intensif et complet pour éliminer les dépôts organiques tels que les huiles, les résines, les graisses des équipements et des outils ; en particulier dans les bains à ultrasons.
Le produit contient des inhibiteurs de corrosion spéciaux pour augmenter la compatibilité des matériaux. Les dispersants contenus en combinaison avec des tensioactifs assurent un nettoyage rapide et intensif.
Concentration de travail : 2 - 15 % (sans ultrasons) ; 0,5 - 8 % (avec ultrasons).
VWR® LABWASH® Premium USB 33 Universal est spécialement conçu pour le nettoyage dans les bains à ultrasons. Le produit se caractérise par une compatibilité élevée avec les matériaux et un pouvoir nettoyant élevé. Les revêtements minéraux (sels, etc.) et organiques (par ex. graisses et huiles) sont efficacement émulsifiés et éliminés.
Concentration de travail : 1 - 10 % (sans ultrasons) ; 2 - 5 % (avec ultrasons).
VWR LABWASH® Classic Universal is characterised by a high content of phosphates in combination with dispersing aids and surfactants. This combination produces a very strong cleaning result against organic and inorganic soiling, such as oils, proteins, greases, resins etc. Even burnt-on and encrusted structures are dissolved and softened so that they can be rinsed of in the optimum case. A special surfactant composition ensures strong penetration of residues and a real creeping effect; that´s why it can be called self-acting cleaning (depending on the exposure time). The product is free of caustic
potash and chlorine and is characterized by a high material compatibility.
Working concentration: 0.5 – 2% depending on the degree of soiling and the application; contact time 10 – 20 min (in individual cases and after testing, longer contact times are also possible)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité