n-Nonane ≥95.0%, PESTINORM®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Conditionné sous azote
85931.320EA 293 EUR InStock
85931.320
n-Nonane ≥95.0%, PESTINORM®
n-Nonane
Formule: H₃C(CH₂)₇CH₃
MW: 128,26 g/mol
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009574
Numéro CAS: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
ONU: 1920
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) min. 95.00%
Evaporation residue max. 1 ppm
Water max. 0.0050 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) max. 5 ng/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité