Louche, poignée longue, jetable, bleue, SteriPlast®
Fournisseur: Bürkle
SteriPlast®
331-0360EA 39.9 EUR InStock
331-0360
Louche, poignée longue, jetable, bleue, SteriPlast®
Pelles
La louche est appropriée pour le prélèvement de liquides et de produits visqueux ainsi que de poudres et de granulés. La louche est dotée d’un bord inférieur lisse et de coins arrondis. Elle permet d’atteindre tout angle dans le récipient ou de prendre du produit directement depuis le fond du récipient. Une longue poignée avec des encoches pour les doigts assure un bon maintien et un travail précis.
  • PS bleu
  • Emballée une par une et stérilisée
  • Atteint tout angle, longueur de la poignée 300 mm
  • Utilisable dans le cadre de la gestion de corps étrangers HACCP/IFS/BRC
  • Conception spéciale pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et fourragère
  • Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
  • Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
La louche jetable peut être utilisée dans les secteurs pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques ainsi que dans l’industrie agroalimentaire et du fourrage.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité