Skin care dispenser, electronic cassette
Fournisseur: Kimberly-Clark
KIMB11430EA 285 EUR InStock
KIMB11430
Skin care dispenser, electronic cassette
Distributeurs de savon et distributeurs de savon liquide
Sealed, touchless hygienic system reduces the spread of germs.
  • Fragrance and dye-free luxurious foam skin cleanser refill
Automatically dispenses just the right amount of soap to wash hands. Uses high-capacity, 1200 ml cassette refills that are easy to load.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité