L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
SafetyCaps, V2.0, GL 45, with shut-off valve
Fournisseur: S.C.A.T.
307919 307920 307519 307219 307319 307419
SCTV307919EA 161 EUR InStock
SCTV307919 SCTV307920 SCTV307519 SCTV307219 SCTV307319 SCTV307419
SafetyCaps, V2.0, GL 45, with shut-off valve
Capuchons Bouchons de sécurité
These SafetyCaps are designed to safely extract solvents when working with any HPLC/UHPLC system.
  • Easy change of supply containers during the analysis process
  • No contamination of the solvent
  • No risk of air pockets in capillaries
After the supply container is changed, the current analysis can be continued without interruption.
During repairs on HPLC pumps, the shut-off on the SafetyCaps can be closed so the capillaries and solvent filter remain in the solvent. Thus, the pump can be quickly and easily flushed when returning to operation after repairs.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Individual
Collapse All
Désignation Filetage Raccord Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
SafetyCap IV, V2.0, with 4× shut-off GL45 4× PFA-fittings 3,2 mm OD 1 SCTV307419
SafetyCap VI, V2.0, with 6× shut-off GL45 6× PFA-fitting 3,2 mm OD 1 SCTV307519
SafetyCap II, V2.0, with 2× shut-off GL45 2× PFA-fitting 3,2 mm OD 1 SCTV307919
SafetyCap III, V2.0, with 3×shut-off GL45 3× PFA-fitting 3,2 mm OD 1 SCTV307920
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Combined
Collapse All
Désignation Filetage Raccord Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
SafetyCap II, V2.0, with shut-off (combined) GL45 2× PFA-fitting 3,2 mm OD 1 SCTV307219
SafetyCap III, V2.0, with 2× shut-off (combined) GL45 3× PFA-fitting 3,2 mm OD 1 SCTV307319
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Air valves
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Air valve for SafetyCaps V 2.0, UNF ¹/₄" 28G, service life 6 months 1 SCTV317010
Air valve for SafetyCaps V 2.0, UNF ¹/₄" 28G, service life 6 months 10 SCTV397010
Air valve for SafetyCaps V 2.0, UNF ¹/₄" 28G, service life 6 months 50 SCTV397050
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité