2,4'-TDE
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,4'-DDD2,4'-TDEo,p'-TDEo,p'-DDD
ACRO109850050EA 165 EUR InStock
ACRO109850050 ACRO109850010
2,4'-TDE
Mitotane
  • Bioactive
Formule: C₁₄H₁₀Cl₄
MW: 320,04 g/mol
Point de fusion: 77…78 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000850
Numéro CAS: 53-19-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 80 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité