Atrazine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloro-N2-éthyl-N4-isopropyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
ACRO161680050EA 117 EUR InStock
ACRO161680050 ACRO161680250
Atrazine
Atrazine
  • Bioactive
Formule: C₈H₁₄ClN₅
MW: 215,69 g/mol
Point de fusion: 175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041810
Numéro CAS: 1912-24-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 180 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité