Syringaldazine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
175930010 175930050
ACRO175930010EA 93.7 EUR InStock
ACRO175930010 ACRO175930050
Syringaldazine
Syringaldazine
  • Bioactive
Formule: C₁₈H₂₀N₂O₆
Point de fusion: 209…210 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008363
Numéro CAS: 14414-32-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 209 to 213 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité