Trimethylene sulphide
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
182910050 182910250
ACRO182910050EA 81.6 EUR InStock
ACRO182910050 ACRO182910250
Trimethylene sulphide
Trimethylene sulphide
  • Building Block for chemical synthesis
Formule: C₃H₆S
Point d'ébullition: 94…94.5 °C (760 mmHg)
Densité: 1,028
Point d'éclair: –2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042751
Numéro CAS: 287-27-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 290 nm A: ≤0.1 (33% W/W)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité