Aluminium oxyde neutre Brockmann Grade I 50-200 µm, 90A pour la chromatographie
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO190410010EA 98.8 EUR InStock
ACRO190410010
Aluminium oxyde neutre Brockmann Grade I 50-200 µm, 90A pour la chromatographie
Aluminium oxide neutral
  • Inorganic
Formule: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Point d'ébullition: 2980 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 2050 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Particle size ≤10 % (< 50 um)
Particle size ≤5 % (> 200 um)
Specific surface area 90 to 170 m2/g,N2 adsorp
pH 6.5 to 7.5
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité