Éthoxyquine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
255630250 255631000
ACRO255630250EA 32.2 EUR InStock
ACRO255630250 ACRO255631000
Éthoxyquine
Éthoxyquine
  • Building Block for chemical synthesis
  • Antioxidant
Formule: C₁₄H₁₉NO
Point d'ébullition: 161 °C (1.6kPa)
Point d'éclair: 137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023883
Numéro CAS: 91-53-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yelow to red to black Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5720 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité