Astaxanthine (synthétique)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Carophyll Pink, (3S,3'S)-Astaxanthin, Natupink, (6S,6'S)-3,3'-((1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-Tetramethyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaene-1,18-diyl)bis(6-hydroxy-2,4,4-trimethylcyclohex-2-enone), BioAstin
328610010 328612500
ACRO328610010EA 332 EUR InStock
ACRO328610010 ACRO328612500
Astaxanthine (synthétique)
Astaxanthine
  • Bioactive
Formule: C₄₀H₅₂O₄
MW: 596,852 g/mol
Point de fusion: 216…218 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00672621
Numéro CAS: 472-61-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Purplish-brown to purplish Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité