Potassium dihydrogénophosphate pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Potassium phosphate monobasique
ACRO447372500EA 189 EUR InStock
ACRO447372500 ACRO447370010 ACRO447370500
Potassium dihydrogénophosphate pour HPLC
Potassium dihydrogénophosphate
  • analytical reagent
Formule: KH₂PO₄
MW: 136,09 g/mol
Point de fusion: 253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Solubility (0.1 g/ml) Clear colorless
UV (0.5 M in water)
UV at 250 nm A: ≤0.05
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥99.4 %
Gradient analysis passes test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité