di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥98%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
448150010 448150050
ACRO448150010EA 37.2 EUR InStock
ACRO448150010 ACRO448150050
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥98%, très pur
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté
  • Reagent for chemical synthesis
Formule: Na₂HPO₄·2H₂O
Point de fusion: 243…245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149182
Numéro CAS: 10028-24-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white or colorless Crystalline powder or crystals
Loss on drying 19.5 % to 21.0 % (130°C)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité