Tetrahydroxydiborane ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrahydroxydiboron, Hypodiboric Acid, Diboronic Acid
461280050 461280250
ACRO461280050EA 85.8 EUR InStock
ACRO461280050 ACRO461280250
Tetrahydroxydiborane ≥95%
Tetrahydroxydiborane
  • Reagent for chemical synthesis
  • Can be used to prepare boronic acids
Formule: H₄B₂O₄
MW: 89,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663888
Numéro CAS: 13675-18-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité