Cedrol
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (+)-Cedrol, (3R,3aS,6R,7R,8aS)-3,6,8,8-Tetramethyloctahydro-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol
461420050 461420250 461421000
ACRO461420050EA 41.8 EUR InStock
ACRO461420050 ACRO461420250 ACRO461421000
Cedrol
Cedrol
  • For flavours and fragrances
Formule: C₁₅H₂₆O
MW: 222,37 g/mol
Point d'ébullition: 294 °C
Point de fusion: 80 °C
Densité: 0.98
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062952
Numéro CAS: 77-53-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 86 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité