L-Biopterin ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO461660010EA 839 EUR InStock
ACRO461660010 ACRO461662500
L-Biopterin ≥98%
L-Biopterin
  • Bioactive
Formule: C₉H₁₁N₅O₃
MW: 237,2 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036787
Numéro CAS: 22150-76-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité