1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
462030050 462030250
ACRO462030050EA 71.4 EUR InStock
ACRO462030050 ACRO462030250
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
  • Bioactive
Formule: C₂H₄Cl₆Si₂
MW: 296,92 g/mol
Point de fusion: 24…25 °C
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013601
Numéro CAS: 2504-64-5
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4735 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité