N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO462330050EA 359 EUR InStock
ACRO462330050 ACRO462330010
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
  • Bioactive
Formule: C₂₂H₂₄ClN₃O₄
MW: 429,901 g/mol
Point de fusion: 215…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781272
Numéro CAS: 183319-69-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (1% in DMSO) Clear solution
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité