Paroxetine hydrochloride hemihydrate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (3S,4R)-(-)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine Hydrochloride
462630010 462630050
ACRO462630010EA 83.9 EUR InStock
ACRO462630010 ACRO462630050
Paroxetine hydrochloride hemihydrate ≥98%
Paroxetine hydrochloride hemihydrate
  • Bioactive
Formule: C₁₉H₂₀FNO₃
MW: 365,83 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03658863
Numéro CAS: 110429-35-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 2.0 to 3.0 %
Solubility (5 % in methanol) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 % (Platinum crucible)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité