Valnemulin hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
462830010 462832500
ACRO462830010EA 296 EUR InStock
ACRO462830010 ACRO462832500
Valnemulin hydrochloride
Valnemulin hydrochloride
  • Bioactive
Formule: C₃₁H₅₂N₂O₅S·HCl
MW: 601,28 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08458958
Numéro CAS: 133868-46-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 95.0 to 102.0 %
Water ≤4.0 %
HPLC ≥95.0 %
Specific optical rotation (Dry substance)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité