Eplerenone
Fournisseur: Thermo Scientific
462970010 462972500
ACRO462970010EA 722 EUR InStock
ACRO462970010 ACRO462972500
Eplerenone
Eplerenone
  • Bioactive
Formule: C₂₄H₃₀O₆
Point de fusion: 242 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07783647
Numéro CAS: 107724-20-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité