Nateglinide
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-[(trans-4-Isopropylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine, (R)-2-rel-((1r,4R)-4-Isopropylcyclohexanecarboxamido)-3-phenylpropanoic acid
462980010 462980050
ACRO462980010EA 71.3 EUR InStock
ACRO462980010 ACRO462980050
Nateglinide
Nateglinide
  • Bioactive
Formule: C₁₉H₂₇NO₃
MW: 317,43 g/mol
Point de fusion: 129…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00875706
Numéro CAS: 105816-04-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 2 h)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -36.5° to -40° (20°C, 589 nm) (1 % in 0.1M NaOH)
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité