Ritalinic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Phenyl-2-(2-piperidyl)acetic acid
463000010 463000050
ACRO463000010EA 61.8 EUR InStock
ACRO463000010 ACRO463000050
Ritalinic acid
Ritalinic acid
  • Bioactive
Formule: C13H17NO2
Point de fusion: 245 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200695
Numéro CAS: 19395-41-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité