Tigecycline
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 9-tert-Butylglycylamidominocycline, (4S,4aS,5aR,12aS)-9-(2-(tert-Butylamino)acetamido)-4,7-bis(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide
463060010 463062500
ACRO463060010EA 491 EUR InStock
ACRO463060010 ACRO463062500
Tigecycline
Tigecycline
  • Bioactive
Formule: C₂₉H₃₉N₅O₈
MW: 585,658 g/mol
Point de fusion: 165…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00935753
Numéro CAS: 220620-09-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Almost white to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité