Duloxetine hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthyloxy)-3-(2-thienyl)propylamine Hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride
463140010 463140050
ACRO463140010EA 64.1 EUR InStock
ACRO463140010 ACRO463140050
Duloxetine hydrochloride
Duloxetine hydrochloride
  • Bioactive
Formule: C₁₈H₁₉NOS
MW: 333,87 g/mol
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06407958
Numéro CAS: 136434-34-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 168 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +116° to +125° (20 °C, 589 nm) (1 % in MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité